Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Hanna pH Buffer Sachets | Avantor

Hanna pH Buffer Sachets

pH 7 buffer (sachet), 20 ml, 25 tests
Catalog # CA470357-552
Supplier:   Hanna
Fournisseur #:  HI70007P
Hanna pH Buffer Sachets
Catalog # CA470357-552
Supplier:  Hanna
CAS Number:  
Hanna pH Buffer Sachets
Hanna pH Buffer Sachets

pH 7 buffer (sachet), 20 ml, 25 tests

CAS Number:  
Price
$42.50
Log in pour la disponibilité
Case of 25 Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

This buffer value is widely used in water purification plants, in the food industry, and wherever the pH is expected to be slightly acidic.

  • Basic buffers that suit most users

  • Certificate of Analysis (COA) on request
  • Accuracy of ±0.01 pH at 25 °C
  • Traceable to NIST standard

Each sealed sachet holds just the right amount of solution making every sachet as fresh as the day it was packaged. Perfect for use with testers and portable meters. Multiple resolutions for better accuracy.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    pH 7 buffer (sachet)
  • Volume:
    20 ml
  • No. of Tests:
    25 tests

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.