Vitrectomy Scissors | Avantor
Vitrectomy Scissors
Vitrectomy scissors, 35°, Stainless steel, Angled
Catalog # 77665-748
Fournisseur #:  WP405240
Vitrectomy Scissors
Catalog # 77665-748
Vitrectomy Scissors
Vitrectomy scissors, 35°, Stainless steel, Angled
Price
568,80 $
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Vitrectomy scissors are pencil-style scissors with a new, ergonomic handle design with micro-blades that are easy to clean. Two models available, straight and angled. These scissors designed for vitrectomy, an ophthalmalogical procedure.
Vitrectomy is the surgical removal of some or all of the vitreous humor, the gel that fills the eyeball, in order to correct retinal issues like retinal tears, macular holes, floaters and more. During surgery, an ophthalmologist penetrates the white of the eye, the sclera, and inserts the instruments necessary to complete the surgery.
Spécifications
  • Désignation:
    Vitrectomy scissors, 35°
  • Matière:
    Stainless steel
  • Blade Type:
    Angled
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.