Microelectrode Holders, MPH6S | Avantor
Microelectrode Holders, MPH6S
1.5 mm standard single capillary tubing, Microelectrode holder (MPH6S)
Catalog # 77664-878
Fournisseur #:  MPH6S15
Microelectrode Holders, MPH6S
Catalog # 77664-878
Microelectrode Holders, MPH6S
1.5 mm standard single capillary tubing, Microelectrode holder (MPH6S)
Price
$143.78
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Microelectrode holder-half-cells couple fluid-filled glass micropipettes to high input impedance amplifiers. A Ag/AgCl pellet (or a silver wire) molded into the holder body provides stable potential. Electrical connection is made via male 2 mm pins or female 2 mm sockets.
  • Female luer
  • Screw cap
The pipette may be mounted axially or at right angles to the holder. Pipettes are held with screw-caps or rubber gaskets (without caps). Filling WPI microelectrode holders with electrolytes containing chloride results in stable electrode potential. Suitable electrolytes include KCl, NaCl and CaCl₂. Holders are supplied for standard WPI single capillary tubing of 1.0, 1.2, 1.5 and 2.0 mm outside diameters. The holder style you select will depend on your experimental application, space, and instrumentation.
Spécifications
  • Désignation:
    Microelectrode holder (MPH6S)
  • For Use With:
    1.5 mm standard single capillary tubing
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.