Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Halstead Mosquito Forceps, Disposable | Avantor

Halstead Mosquito Forceps, Disposable

Halstead mosquito forcep, serrated, fine tips, Stainless steel, 12.5 cm (5"), Curved
Catalog # 77663-396
Fournisseur #:  503724-12
Halstead Mosquito Forceps, Disposable
Catalog # 77663-396
Halstead Mosquito Forceps, Disposable

Halstead mosquito forcep, serrated, fine tips, Stainless steel, 12.5 cm (5"), Curved

Price
$67.92
Log in pour la disponibilité
Pack of 12
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Halsted (or Halstead) Mosquito Forceps, also called mosquito hemostatic forceps or simply hemostats, are surgical instruments designed for clamping blood vessels or other small tissues to control bleeding during surgery or to provide a secure grip.

  • Forceps have long, thin, and straight or curved jaws that taper to a fine tip
  • Jaws are serrated for a firm grasp with minimal tissue trauma
  • Handles of mosquito forceps have a ratchet lock

They are so named because they resemble the slender legs of a mosquito. Life science researchers like these fine hemostats because of the secure grip and the ability to manipulate them in confined spaces.

Packaging: Forceps are sold in packages of 12.

Spécifications
  • Désignation:
    Halstead mosquito forcep, serrated, fine tips
  • Longueur:
    12.5 cm (5")
  • Matière:
    Stainless steel
  • Curvature:
    Curved

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.