Vannas Spring Scissors
Product Details & Documents
Our Vannas spring scissors are specialized spring scissors designed for precision cutting and often used by scientific researchers.
- Perfect for ambidextrous use, prefered by left hand users
- 500 µm extra fine tips
- Angled, straight or curved tips
- Titanium or surgical grade stainless steel
Compared with other spring scissors, Vannas spring scissors are distinguished by their delicate, thin, sharp tips. The slender, pointed tips allows for precise cutting with minimal damage to surrounding tissues. Like all spring scissors, they are perfect for ambidextrous use and are often preferred by left-handed people. Manufactured with surgical grade stainless steel, these scissors are durable and resistant to corrosion.
Our titanium scissors are lightweight and non-magnetic. These Vannas have a fine 500 µm tip and 8 mm blades, making them suitable for surgery on small animals or researchers working with delicate tissues. They are autoclavable. Like all fine surgical instruments, these Vannas surgical scissors should be cleaned promptly after every use.
Spécifications
- Désignation:Vannas spring scissors
- Longueur:9 cm
- Matière:Stainless steel
- Blade Length:8 mm
- Blade Type:Curved
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



