Jansen Retractor
11.5 cm (4.5"), Stainless steel
  77662-830
Jansen Retractor
  77662-830
Jansen Retractor
11.5 cm (4.5"), Stainless steel
$182.49
Each
The Jansen retractor is a commonly used to provide and maintain exposure of a surgical site. The Jansen retractor is a self-retaining retractor, meaning it can hold tissues and organs in place without someone to manually hold it.
  • 3×3 blunt prongs
  • Maximum spread of 3 cm
  • Autoclavable
  • Stainless steel or premium German steel
The frame has an adjustment screw on the top, allowing you to adjust the opening of the jaws when you position it and to lock it in place. The blades are attached to the frame and are used to retract tissues and hold them aside during the procedure.
Jansen retractors are commonly used in abdominal and pelvic surgeries, particularly for procedures that require a large incision or involve deep access to organs. They are useful for creating and maintaining a clear and unobstructed surgical field, allowing the surgeon to visualize and access the area of interest effectively. By retracting tissues and organs, the retractor helps improve visibility, facilitates the manipulation of structures, and provides space for surgical instruments to work.
  • Longueur:
    11.5 cm (4.5")
  • Matière:
    Stainless steel
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.