Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Dissecting Needles | Avantor

Dissecting Needles

Dissecting needle, angled, Stainless steel, 14 cm (5.5"), 12/pack
Catalog # 77662-370
Fournisseur #:  500460
Dissecting Needles
Catalog # 77662-370
Dissecting Needles

Dissecting needle, angled, Stainless steel, 14 cm (5.5"), 12/pack

Price
$41.36
Log in pour la disponibilité
Pack of 12
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

A dissecting needle, also known as a dissecting probe or dissecting pin, is used in dissection procedures to manipulate and separate tissues, examine specimens, or perform precise dissection techniques.

  • One time use
  • Stainless steel
  • Sharp

Our dissecting needle is 14 cm (5.5") long and has a plastic handle for a solid and comfortable grip. The thin, pointed metallic shaft is available as straight or angled. Dissecting needles are used to gently separate and lift tissues during dissection, or for holding or positioning small specimens or structures. With their fine and sharp tips, dissecting needles are also handy for microdissection procedures involving microscopic structures.

The shaft is stainless steel, but these are not autoclavable. They are designed to be disposable. Each package contains 12 dissecting needles.

Spécifications
  • Désignation:
    Dissecting needle, angled
  • Longueur:
    14 cm (5.5")
  • Matière:
    Stainless steel
  • Packed:
    12/pack

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.