Metzenbaum Scissors
Metzenbaum Scissors
Metzenbaum scissors, straight tips, 11.5 cm (4.5"), Stainless steel
Catalog # 77662-776
Supplier #:  501747
Metzenbaum Scissors
Catalog # 77662-776
Metzenbaum Scissors
Metzenbaum scissors, straight tips, 11.5 cm (4.5"), Stainless steel
Price
$94.91
Log in for availability
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
The shaft of Metzenbaum scissors is longer than the blades. They are used to cut delicate tissue or dissect blunt tissue.
The tips are semi-blunt, and they are available in curved or straight styles.
Specifications
  • Désignation:
    Metzenbaum scissors, straight tips
  • Longueur:
    11.5 cm (4.5")
  • Matière:
    Stainless steel
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.