Senn Retractor
Product Details & Documents
The Senn Retractor is a hand retractor which lets to gently hold back or retract tissues for better visibility and access to the surgical site.
- Flat, thin, and curved blades
- Sharp or blunt tips
- Double ended
- Fenestrated and solid blades
- Surgical grade stainless steel which is autoclavable
This is commonly used in procedures involving skin, subcutaneous tissues, or superficial muscles. The retractor's blades can be inserted between layers of tissue and gently maneuvered to create the desired exposure. Use it for wound exposure, soft tissue dissection, or orthopedic applications.
The two ended handle has both fenestrated and solid blades which are both flat, thin, and curved to facilitate tissue retraction and maneuverability.
Spécifications
- Longueur:15.9 cm (6.25")
- Matière:Stainless steel
- Tip Configuration:Blunt tip
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.