Operating Scissors, 18 cm
Product Details & Documents
Ring-handled Operating Scissors are a pair of surgical scissors commonly used in general surgery for cutting and dissecting tissues.
- Autoclavable
- Straight or curved
- Sharp/sharp, Sharp/blunt, or Blunt/blunt tips
- Stainless steel or premium German steel
The 18 cm length is a versatile size that can be used for a variety of procedures, including biological and medical research. Operating scissors are for general use in dissection, preparation of tissue samples, and small animal surgeries. These surgical scissors are available with a variety of tips, including two sharp pointed blades, one sharp and one blunt blade, or two blunt blades.
They are available in both surgical grade stainless steel and our premium German steel, making them more durable and resistant to corrosion. Operating Scissors are designed to withstand the high heat and chemical exposure of the sterilization process.
Spécifications
- Désignation:Operating scissors, sharp/sharp, German steel
- Longueur:18 cm (7")
- Matière:Premium German steel
- Curvature:Straight
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



