Dissecting Scissors | Avantor
Dissecting Scissors
Dissecting scissors, 12.5 cm (4"), straight, German steel
Catalog # 77661-956
Fournisseur #:  15922-G
Dissecting Scissors
Catalog # 77661-956
Dissecting Scissors
Dissecting scissors, 12.5 cm (4"), straight, German steel
Price
$83.74
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Ring-handled dissecting scissors are surgical scissors commonly used to cut and separate delicate tissues. These scissors are 10 or 12.5 cm long. These dissecting scissors are available with straight or curved blades. These dissecting scissors are for general use in dissection, preparation of tissue samples, and small animal surgeries. Dissecting scissors have thinner (and often longer) blades than operating scissors.
  • Multi-purpose use
  • Ideal for cutting soft tissue or cartilage
  • Straight or curved
  • Long thin blades make them lighter than operating scissors
  • Surgical grade stainless steel or premium German steel
They are designed for cutting and probing in tight spaces. Their tips are pointed, where operating scissors are generally blunt. These are available in surgical grade stainless steel or premium German steel. Our Dissecting Scissors are designed to withstand the high heat and chemical exposure of the sterilization process. They may be autoclaved. To guarantee a long life for your surgical instruments, be sure to clean them thoroughly after each use.
Spécifications
  • Désignation:
    Dissecting scissors, 12.5 cm (4"), straight
  • Matière:
    German steel
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.