Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
D(-)-Sorbitol, EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,NF,FCC,JSFA,E 420 | Avantor

D(-)-Sorbitol, EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,NF,FCC,JSFA,E 420

Plastic drum, 50 kg
Catalog # CA1.03140.9053
Fournisseur #:  1.03140.9053
D(-)-Sorbitol, EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,NF,FCC,JSFA,E 420
Catalog # CA1.03140.9053
CAS Number:  50-70-4
D(-)-Sorbitol, EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,NF,FCC,JSFA,E 420

Plastic drum, 50 kg

CAS Number:  50-70-4
Price
$4,494.79
Log in pour la disponibilité
Each(1/Itm/Bx)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Synonymes:  D(-)-Glucitol
  • CAS Number:50-70-4
  • Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Numéro MDL:MFCD00004708
  • Molecular Weight:182.17 g/mol

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Plastic drum
  • Taille:
    50 kg

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.