VWR® Ion Selectrive Electrodes
VWR® ISE14 ion selective electrode, combination, BNC (Q9), Plastic, 1.0×10⁻⁶ - 1.0 M, 0…50 °C, Ammonia (NH₃)
Catalog # 77618-858
Supplier: VWR International
Jump to:
Product Details & Documents
The VWR® Ion Selective Electrodes (ISE) allow for the measurement of concentration of a specific ion.
- ISE probe and reference electrode combined
- BNC connection
Includes ISE reference filler solution.
Spécifications
- Plage de température:0…50 °C
- Désignation:VWR® ISE14 ion selective electrode, combination
- Measurement Range:1.0×10⁻⁶ - 1.0 M
- Body Material:Plastic
- Ion:Ammonia (NH₃)
- Connecteur:BNC (Q9)
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.