PathFlow PiSmart Laser Cassettes, Threaded | Avantor
PathFlow PiSmart Laser Cassettes, Threaded
PathFlow PiSmart laser, separate lid with rear hinge and front closure, threaded, Blue
Catalog # 77575-546
Supplier:   StatLab
Fournisseur #:  CAS-LPI100BX-BL
PathFlow PiSmart Laser Cassettes, Threaded
Catalog # 77575-546
Supplier:  StatLab
PathFlow PiSmart Laser Cassettes, Threaded
PathFlow PiSmart laser, separate lid with rear hinge and front closure, threaded, Blue
Price
1 419,00 $
Log in pour la disponibilité
Case of 2,000
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Pathflow PiSmart laser cassettes are a two piece design with a rear hinge and front tab closure. Threaded cassettes come in stacks of 40 cassettes, and 50 stacks per case of 2000.
These threaded cassettes can be easily and quickly loaded in the PiSmart Laser Printers. These cassettes are a validated consumable for the PiSmart laser cassette printer.
Spécifications
  • Color:
    Blue
  • Désignation:
    PathFlow PiSmart laser, separate lid with rear hinge and front closure, threaded
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.