Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Methyltransferase Assay Buffer I | Avantor

Methyltransferase Assay Buffer I

Buffer for enzyme assay, 20 ml
Catalog # 77559-340
Supplier:   Sino Biological
Fournisseur #:  M01-09-20
Methyltransferase Assay Buffer I
Catalog # 77559-340
Supplier:  Sino Biological
CAS Number:  
Methyltransferase Assay Buffer I

Buffer for enzyme assay, 20 ml

CAS Number:  
Price
$171.04
Log in pour la disponibilité
Each(1/Itm/Bx)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

Stock solution of the buffer used for assaying protein methyltransferases.

Storage: For optimal storage, aliquot diluted product into smaller quantities and store at recommended temperature. For most favorable performance, avoid repeated handling and multiple freeze/thaw cycles.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Buffer for enzyme assay
  • Taille:
    20 ml
  • Cat. No.:
    77559-340
  • Formulation:
    Frozen solution of buffer containing: 250 mM Tris-HCl, pH 9.0 and 50 ng/µl BSA.
  • Storage temperature:
    –20 °C

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.