Methyltransferase Assay Buffer I
Buffer for enzyme assay, 5 ml
Catalog # 77559-338
Supplier:   Sino Biological
 :  M01-09-05
Methyltransferase Assay Buffer I
Catalog # 77559-338
Supplier:  Sino Biological
CAS Number:  
Methyltransferase Assay Buffer I
Buffer for enzyme assay, 5 ml
CAS Number:  
Price
$81.66
Log in pour la disponibilité
Each(1/Itm/Bx)
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Stock solution of the buffer used for assaying protein methyltransferases.
Storage: For optimal storage, aliquot diluted product into smaller quantities and store at recommended temperature. For most favorable performance, avoid repeated handling and multiple freeze/thaw cycles.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Buffer for enzyme assay
  • Taille:
    5 ml
  • Cat. No.:
    77559-338
  • Formulation:
    Frozen solution of buffer containing: 250 mM Tris-HCl, pH 9.0 and 50 ng/µl BSA.
  • Storage temperature:
    –20 °C
Spécifications