Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Methyltransferase Assay Buffer III | Avantor

Methyltransferase Assay Buffer III

Buffer for enzyme assay, 20 ml
Catalog # 77559-396
Supplier:   Sino Biological
Fournisseur #:  M03-09-20
Methyltransferase Assay Buffer III
Catalog # 77559-396
Supplier:  Sino Biological
CAS Number:  
Methyltransferase Assay Buffer III

Buffer for enzyme assay, 20 ml

CAS Number:  
Price
$171.04
Log in pour la disponibilité
Each(1/Itm/Bx)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

Stock solution of the buffer used for assaying DNA methyltransferases.

Storage: For optimal storage, aliquot diluted product into smaller quantities and store at recommended temperature. For most favorable performance, avoid repeated handling and multiple freeze/thaw cycles.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Buffer for enzyme assay
  • Taille:
    20 ml
  • Cat. No.:
    77559-396
  • Formulation:
    Frozen solution of buffer containing: 250 mM Tris-HCl, pH 7.5, 5 mM EDTA, 25% Glycerol, 50 ng/µl BSA.
  • Storage temperature:
    –20 °C

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.