Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Bleu de méthylène solution | Avantor

Bleu de méthylène solution

Plastic bottle, 250 ml
Catalog # 77540-300
Supplier:   G-Biosciences
Fournisseur #:  786-2121
Bleu de méthylène solution
Catalog # 77540-300
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  61-73-4
Bleu de méthylène solution

Plastic bottle, 250 ml

CAS Number:  61-73-4
Price
$49.28
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Methylene Blue is used as a counterstain to detect Cryptosporidium spp.

  • Quick staining dye

It differentiates acid-fast bacteria from non-acid-fast bacteria

Synonymes:  Chlorure de 3,7-bis(diméthylamino)phénothiazine-5-ium, Chlorure de méthylthioninium
  • CAS Number:61-73-4
  • Formule:C₁₆H₁₈ClN₃S
  • Numéro MDL:MFCD00150008
  • Molecular Weight:319.86 g/mol
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Taille:
    250 ml

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.