PCR Racks
Blur rack, transparent lid, 96, PCR tubes, PP, 5 racks and 1 lid, 5/pack, 25/case
Catalog # 77508-068
Supplier: NEST SCIENTIFIC
Fournisseur #: 407101
Jump to:
Product Details & Documents
Thes PCR racks fills all Nest PCR products.
- Stackable
- Autoclavable
Spécifications
- Nb de places:96
- Color:Blur rack, transparent lid
- Matière:PP
- Packaging:5 racks and 1 lid, 5/pack, 25/case
- For Use With:PCR tubes
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



