Hydroxylammonium chlorure solution 100 g/l
Catalog # 104086-918
Marketsource
 :  81842
Hydroxylammonium chlorure solution 100 g/l
Catalog # 104086-918
Supplier:  
Marketsource
CAS Number:  5470-11-1
Hydroxylammonium chlorure solution 100 g/l
Hydroxylammonium chlorure solution 100 g/l
CAS Number:  5470-11-1
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
HYDROXYLAMINE HYDROCHLOR 16OZ Catalog #RC390016
HYDROXYLAMINE HYDROCHL SOLN Catalog #CA11016-776
Product Details & Documents
For determination of volatile acids by the esterification method
Hach method 8196 (100 tests).
Synonymes:  Hydroxylamine chlorhydrate
  • CAS Number:5470-11-1
  • Formule:NH₂OH·HCl
  • Numéro MDL:MFCD00051089
  • Molecular Weight:69.49 g/mol
  • Température de conservation:Température ambiante