BIOXP® Select mRNA | Avantor
BIOXP® Select mRNA
Kit for BioXp 3250, psuedouridine modifications, 24
Catalog # 77461-276
Supplier:   TELESIS BIO
Fournisseur #:  BX-MRNA-RSM1-CC-24
BIOXP® Select mRNA
Catalog # 77461-276
Supplier:  TELESIS BIO
CAS Number:  
BIOXP® Select mRNA
BIOXP® Select mRNA
Kit for BioXp 3250, psuedouridine modifications, 24
CAS Number:  
Price
$7,135.15
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
The BioXp Select mRNA synthesis kit enables the synthesis of mRNA from an input DNA template.
  • mRNA Length: 0.4 to 10 kb
  • Yield: >50 µg/well
  • Compatible with BioXp 3250
  • Cap: CleanCap® AG (3'OMe)
  • Modification: Pseudouridine
Contains reagents necessary to generate at least 10 micrograms of amplified DNA starting from a sequence verified plasmid supplied by the end user.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Kit for BioXp 3250, psuedouridine modifications
  • No. of Reactions:
    24