Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
BIOXP® 9600 Select Plasmid AMP | Avantor

BIOXP® 9600 Select Plasmid AMP

Kit for BioXp 9600, 96
Catalog # 77461-272
Supplier:   TELESIS BIO
Fournisseur #:  BX9-SEL-PLSAMP-96
BIOXP® 9600 Select Plasmid AMP
Catalog # 77461-272
Supplier:  TELESIS BIO
CAS Number:  
BIOXP® 9600 Select Plasmid AMP
BIOXP® 9600 Select Plasmid AMP

Kit for BioXp 9600, 96

CAS Number:  
Price
$15,855.87
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

BioXp Select plasmid amplification kits contain reagents for isothermal amplification of plasmid DNA.

  • Input: Plasmids ranging from 1.8 to 37 kb
  • Yield: >10 µg/well
  • Output format: Branched concatemers
  • Compatible with BioXp 9600

Contains reagents necessary to generate at least 10 micrograms of amplified DNA starting from a sequence verified plasmid supplied by the end user.

Caution: Branched concatemers need to be linearized prior to transfection. A recommended transfection protocol is included.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Kit for BioXp 9600
  • No. of Reactions:
    96

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.