BIOXP® Select Plasmid AMP
BIOXP® Select Plasmid AMP
Kit for BioXp 3250, 8
Catalog # 77461-294
Supplier:   TELESIS BIO
Supplier #:  BX-SEL-PLSAMP-08
BIOXP® Select Plasmid AMP
Catalog # 77461-294
Supplier:  TELESIS BIO
CAS Number:  
BIOXP® Select Plasmid AMP
BIOXP® Select Plasmid AMP
Kit for BioXp 3250, 8
CAS Number:  
Price
$1,981.98
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
BioXp Select plasmid amplification kits contain reagents for isothermal amplification of plasmid DNA.
  • Input: Plasmids ranging from 1.8 to 37 kb
  • Yield: >10 µg/well
  • Output format: Branched concatemers
  • Compatible with BioXp 3250
Contains reagents necessary to generate at least 10 micrograms of amplified DNA starting from a sequence verified plasmid supplied by the end user.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Kit for BioXp 3250
  • No. of Reactions:
    8