PROTEIN ACETYLATION KIT
Catalogue # CA77448-422
Fournisseur: G-Biosciences
Frequently Bought Together
B352 Specimen Bottles and Caps, Simport Scientific
Fournisseur: Simport Scientific
BD Vacutainer® Venous Blood Collection Tubes
Fournisseur: BD
Quality Economy Brand Luer Slip Syringes, Air-Tite Products
Fournisseur: Air-Tite
Acétone ≥99.5% ACS
Fournisseur: AVANTOR PERFORMANCE MATERIAL LLC
VWR® Sleeve Stoppers
Fournisseur: VWR International
Méthanol ≥99.9%, OmniSolv® for purge & trap, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
Sodium hydroxide 5 N in aqueous solution, Biotech Reagent, J.T.Baker®
Fournisseur: AVANTOR PERFORMANCE MATERIAL LLC
Luna® Universal qPCR Master Mix, New England Biolabs
Fournisseur: New England Biolabs (NEB)
Polyéthylèneglycol 400, liquid, J.T.Baker®
Fournisseur: AVANTOR PERFORMANCE MATERIAL LLC
Orion™ ISE Filling Solutions, Thermo Scientific
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Difco™ Nutrient Agar, BD
Fournisseur: BD
Ammonia Cyanurate Reagent Powder Pillows, Hach
Fournisseur: Hach
ALKALINE CYANIDE REAGNT, 500ML
Fournisseur: Hach
BD SafetyGlide™ Syringes for Insulin, TB, and Allergy, BD
Fournisseur: BD
Cerium(IV) sulfate 0.1 N, BAKER ANALYZED® volumetric solution, J.T.Baker®
Fournisseur: AVANTOR PERFORMANCE MATERIAL LLC