CARTRIDGE PP 10UM O-RING: SILICONE
Catalogue # 77441-780
Fournisseur: PARKER HANNIFIN TE
CARTRIDGE PP 10UM O-RING: SILICONE
Catalogue # 77441-780
Fournisseur: PARKER HANNIFIN TE
Supplier Number: 22-MDEMM-100-2
Frequently Bought Together
Sodium carbonate, anhydrous ≥99.5% ACS, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: VWR International
IRRIGATION WATER 500ML
Fournisseur: Safecross First Aid Limited
VWR® Traceable® Conductivity Calibration Standards (CRM)
Fournisseur: VWR International
Polysorbate 20, Reagent Grade
Fournisseur: VWR
Acétone ≥99.5% ACS, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH
Avantor® Seradigm, Select Grade Fetal Bovine Serum (FBS)
Fournisseur: VWR
Tissue Marking Dyes (TMD™), TBS®, General Data
Fournisseur: General Data Healthcare
AGAR BRAIN HEART INFUSION 450 G
Fournisseur: BECTON DICKINSON DE MEXICO, S. MX
m Endo LES Agar, for Membrane Filtration, Hardy Diagnostics
Fournisseur: Hardy Diagnostics
Disposable Syringes, MicroLiter, DWK Life Sciences
Fournisseur: DWK Life Sciences (KIMBLE)
Sodium hydroxide 3 mol/l (3 N) in aqueous solution analytical reagent
Fournisseur: Thermo Scientific Chemicals
Reagent Sets for Colorimeters, Hach
Fournisseur: Hach
Ether diéthylique ≥98% stabilised ACS, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: VWR International