MINI CAPSULE HALF SIZE 1.2UM PP
Catalogue # 77441-738
Fournisseur: PARKER HANNIFIN TE
MINI CAPSULE HALF SIZE 1.2UM PP
Catalogue # 77441-738
Fournisseur: PARKER HANNIFIN TE
Supplier Number: 22-CHBJJ-012-2
Frequently Bought Together
MacConkey Agar, BD
Fournisseur: BD
Ultra Microtome Blades, Epredia™
Fournisseur: Thermo Scientific
BD Syringes only with Luer-Lok™, Slip or Eccentric tips
Fournisseur: BD
Cuivre (II) sulfate pentahydraté 98.0-102.0% ACS analytical reagent, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: VWR International
VWR® Reagent alcohol
Fournisseur: VWR International
Leakbuster™ Specimen Containers
Fournisseur: Starplex
Acetone ≥99.5% (by GC, corrected for water content), GR ACS, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
NORM-JECT® Luer Lock Sterile Syringes, Air-Tite Products
Fournisseur: Air-Tite
Water for HPLC, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
Sodium hydroxide 5 N in aqueous solution, Biotech Reagent, J.T.Baker®
Fournisseur: AVANTOR PERFORMANCE MATERIAL LLC
Phenols, CHEMets Visual Kit, CHEMetrics
Fournisseur: CHEMetrics
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH
Acide sulfurique 0.1 N in aqueous solution analytical reagent, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: VWR International
PerfeCTa® qPCR ToughMix®, QuantaBio
Fournisseur: Quantabio
Sol-Vet® Blood Collection Needles (Veterinary Care), Sol M
Fournisseur: SOL-MILLENNIUM CANADA, INC. CA
AccuStart™ II PCR SuperMix, QuantaBio
Fournisseur: Quantabio
Reagent Reservoirs, Electron Microscopy Sciences
Fournisseur: Electron Microscopy Sciences
Corning® Trypsin
Fournisseur: Corning
Dextrose, anhydrous 97.5-102.0% (by anhydrous basis) USP, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Fournisseur: AVANTOR PERFORMANCE MATERIAL LLC