MINI CAPSULE STANDARD SIZE 2.5UM PP
Catalogue # 77441-764
Fournisseur: PARKER HANNIFIN TE
MINI CAPSULE STANDARD SIZE 2.5UM PP
Catalogue # 77441-764
Fournisseur: PARKER HANNIFIN TE
Supplier Number: 22-CSBPP-025-2
Frequently Bought Together
VWR® Multipurpose Containers, HDPE
Fournisseur: VWR International
pH Test Strips, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH
Sodium hydroxyde 0.5 N in aqueous solution analytical reagent, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH
Acétone ≥99.5% ACS, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: VWR International
HSW® Norm-Ject® Sterile Luer-Slip Syringes, Air-Tite
Fournisseur: Air-Tite
Acide chlorhydrique 0.10 N analytical reagent, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: VWR International
Disposable Inoculating Loops and Needles, Sterile, BD Difco™
Fournisseur: BD
Single-Use Needles, BD Medical
Fournisseur: BD
BD Syringes only with Luer-Lok™, Slip or Eccentric tips
Fournisseur: BD
VWR® Absorbent Underpads with Waterproof Moisture Barrier
Fournisseur: VWR International
Tetrabutylammonium bromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fournisseur: TCI America
E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I, Omega Bio-tek®
Fournisseur: Omega Bio-Tek