Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Duplex Dnase | Avantor

Duplex Dnase

Duplex DNase, 1000 units
Catalog # CA77441-306
Marketsource
Fournisseur #:  M7635S
Duplex Dnase
Catalog # CA77441-306
Supplier:  
Marketsource
CAS Number:  
Duplex Dnase

Duplex DNase, 1000 units

CAS Number:  
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
DSDNASE-1000 UNITS Catalog #77441-306

Le produit 77441-306 est un remplacement de CA77441-306 et a le même emballage et les mêmes spécifications, mais peut être d'une quantité différente.

  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

An engineered double-strand specific DNA endonuclease, dsDNase preferentially degrades double-stranded DNA (dsDNA) over single-stranded DNA (ssDNA) or RNA.

  • Specifically degrades dsDNA in the presence of ssDNA
  • Cleaves DNA strand of DNA:RNA hybrid duplex
  • Isolated from a recombinant sourceRNase-free
  • Supplied with 10X reaction buffer

This specificity toward dsDNA allows the enzyme to degrade contaminating dsDNA while maintaining the integrity of single stranded DNA molecules such as primers and probes within PCR mixes, allowing for efficient decontamination of PCR master mixes. Moreover, dsDNase displays the unique property of cleaving the DNA strand of a DNA:RNA hybrid duplex.

Concentration: 2000 units/ml

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Duplex DNase
  • Taille:
    1000 units

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.