WHEATON® Serum Vials
Serum vial, 10 ml, USBB, clear, EP, pallet, 10 ml, 23.75×50 mm, Glass, Clear, Non
Catalog # 77392-030
Supplier: DWK Life Sciences (KIMBLE)
Fournisseur #: W0UBB10MLC-P-EP
Jump to:
Product Details & Documents
Serum vials converted from Type I borosilicate glass tubing.
- Shrink-wrapped modules reduce particulate contamination
- Special design adds strength for freeze-drying applications
- Crimp cap type
Vials conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP <660> and EP 3.2.1.
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Capacité:10 ml
- Color:Clear
- Désignation:Serum vial, 10 ml, USBB, clear, EP, pallet
- Matière:Glass
- Diameter ×H:23.75×50 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



