Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Acetic Acid | Avantor

Acetic Acid

Acetic acid, solution, HDPE bottle, Reagent ACS, 6×2.5 L
Catalog # 470354-378
Supplier:   Ward's Science
Fournisseur #:  AD-AA0005P-PK/6
Acetic Acid
Catalog # 470354-378
Supplier:  Ward's Science
CAS Number:  
Acetic Acid
Acetic Acid

Acetic acid, solution, HDPE bottle, Reagent ACS, 6×2.5 L

CAS Number:  
Price
$764.80
Log in pour la disponibilité
Pack of 6 (2,500,ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

CAS Number: 64-19-7
Formula: CH3COOH
Density: 1.049 g/ml
Boiling Point: 118.1°C
Freezing Point: 16.7°C

Note: The chemical specifications for some items on this product page may differ from the specifications listed above. For more information, consult the Safety Data Sheet or contact your Ward's representative.

Delivery information: This product is designed for educational and teaching laboratories, and no certificate of analysis is available.

Caution: The item is corrosive, flammable and toxic.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Acetic acid, solution, HDPE bottle
  • Taille:
    6×2.5 L
  • Chemical/Physical Specifications:
    17.4 M, glacial
  • Grade:
    Reagent ACS

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.