Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
VeriSpec® Certified Reference Material, KCl Conductivity Standards | Avantor

VeriSpec® Certified Reference Material, KCl Conductivity Standards

500 ml, 50 µS/cm, Plastic bottle
Catalog # RCRV588650500A
Supplier:   Ricca Chemical
Fournisseur #:  RV588650-500A
VeriSpec® Certified Reference Material, KCl Conductivity Standards
Catalog # RCRV588650500A
Supplier:  Ricca Chemical
CAS Number:  
VeriSpec® Certified Reference Material, KCl Conductivity Standards
VeriSpec® Certified Reference Material, KCl Conductivity Standards

500 ml, 50 µS/cm, Plastic bottle

CAS Number:  
Price
$107.73
Log in pour la disponibilité
Each(1/Itm/Bx)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
  • Colorless Liquid
  • Conductivity at 25 °C: See Ordering Table
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Taille:
    500 ml
  • Certification:
    ISO 17025/17034
  • Conductivity:
    50 µS/cm
  • Cat. No.:
    RCRV588650500A

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.