Supelco® pH Buffer Solutions, MilliporeSigma
Certified reference material, traceable to NIST Standard.
- Ready-to-use solution available in a sealed bottle with convenient packaging to protect against contamination
Available as colorless or color-coded solutions.
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Color:Colorless
- Taille:500 ml
- pH:8.00
- pH Accuracy:±0.02
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



