Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Supelco® pH Buffer Solutions, MilliporeSigma

±0.02, Plastic bottle, 500 ml, 10.00, Colorless
Catalog # CABX16421500ML
Supplier:   MilliporeSigma
 :  BX16421-500ML
Supelco® pH Buffer Solutions, MilliporeSigma
Catalog # CABX16421500ML
Supplier:  MilliporeSigma
CAS Number:  
Supelco® pH Buffer Solutions, MilliporeSigma
Supelco® pH Buffer Solutions, MilliporeSigma

±0.02, Plastic bottle, 500 ml, 10.00, Colorless

CAS Number:  
Price
$50.46
Log in for availability
Each(1/Itm/Bx)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • Item requires temperature control for storage and delivery with additional fees. It's not eligible for return due to safety and quality concerns. Consider requirements before purchasing.
  • Return Policy
Product Details & Documents

Certified reference material, traceable to NIST Standard.

  • Ready-to-use solution available in a sealed bottle with convenient packaging to protect against contamination

Available as colorless or color-coded solutions.

Specifications

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Color:
    Colorless
  • Taille:
    500 ml
  • pH:
    10.00
  • pH Accuracy:
    ±0.02

Specifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.