Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Supelco® pH Buffer Solutions, MilliporeSigma

Supelco® pH Buffer Solutions, MilliporeSigma

±0.03, Plastic receptable in fibreboard box, 20 L, 7.00, Yellow
  CABX16321-20L
Supelco® pH Buffer Solutions, MilliporeSigma
  CABX16321-20L
 :  
 :  
Supelco® pH Buffer Solutions, MilliporeSigma
Supelco® pH Buffer Solutions, MilliporeSigma

±0.03, Plastic receptable in fibreboard box, 20 L, 7.00, Yellow

 :  
 
 
 
BDH BUFFER PH 7 YELLOW 20L  BDH0194-20L

Product BDH0194-20L is a replacement for CABX16321-20L and has the same packaging and specifications, but may be a different quantity.

 
   
 

Certified reference material, traceable to NIST Standard.

  • Ready-to-use solution available in a sealed bottle with convenient packaging to protect against contamination

Available as colorless or color-coded solutions.

 

 

  • Type de conditionnement:
    Plastic receptable in fibreboard box
  • Color:
    Yellow
  • Taille:
    20 L
  • pH:
    7.00
  • pH Accuracy:
    ±0.03

 

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.