Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
0,00 $
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
LID CONDUCT GRID BOX 10-7/8X8-1/4 CS10
77037-102
:
QUANTUM STORAGE SYSTEMS
LID CONDUCT GRID BOX 10-7/8X8-1/4 CS10
77037-102
:
QUANTUM STORAGE SYSTEMS
:
COV91000COCS
Frequently Bought Together
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
: VWR International
VWR® Universal Pipette Tips
: VWR International
Acétonitrile ≥99.9% (by GC), OmniSolv®, gradient grade for HPLC, Supelco®
: MilliporeSigma
Falcon® Centrifuge Tubes, Conical Bottom, Corning
: Corning
VWR® Disposable Petri Dishes
: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
: BDH