Coverslips
Product Details & Documents
Mopec coverslips are made with borosilicate glass.
- Borosilicate glass, #1 thickness, 12 mm in diameter
- Will not stick or auto-fluoresce
- Clean, uniform surface
- Ideal for automated coverslipping
Available in 1 or 2 ounce volumes.
Packaging: The coverslips are packaged 10 boxes per case, with 100 or 200 pieces per box.
Spécifications
- Volume:1 oz.
- L×l:24×60 mm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



