Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Coverslips

24×55 mm, 1 oz.
Catalog # 76948-284
Supplier:   Mopec
 :  SL024-55-10
Coverslips
Catalog # 76948-284
Supplier:  Mopec
Coverslips
Coverslips

24×55 mm, 1 oz.

Price
$280.32
Log in pour la disponibilité
Case of 1,000
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Mopec coverslips are made with borosilicate glass.

  • Borosilicate glass, #1 thickness, 12 mm in diameter
  • Will not stick or auto-fluoresce
  • Clean, uniform surface
  • Ideal for automated coverslipping

Available in 1 or 2 ounce volumes.

Packaging: The coverslips are packaged 10 boxes per case, with 100 or 200 pieces per box.

Spécifications
  • Volume:
    1 oz.
  • L×l:
    24×55 mm

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.