Control Slides IHC LH | Avantor
Control Slides IHC LH
Mopec Control slides IHC LH
Catalog # 76946-562
Marketsource
Fournisseur #:  SC306-25
Control Slides IHC LH
Catalog # 76946-562
Supplier:  
Marketsource
Control Slides IHC LH
Control Slides IHC LH
Mopec Control slides IHC LH
Discontinued
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
All control slides are on Mopec IHC Enhanced Hydrophilic Adhesive Slides using Formalin Fixed Paraffin Embedded (FFPE) human tissue.
  • Product specific reactivity is guaranteed for one year from date of receipt
  • Revalidate after one year to verify continued reactivity
  • All controls are cut in serial sections at 4 μm
  • Standard tissue placement is mid-high on slide to facilitate placement of patient and control tissue on the same slide
  • All slides are air dried
Product specific reactivity is guaranteed for one year from date of receipt when stored properly at 60 to 80 °F in a humidity controlled and light-deprived environment.
Ordering information: Case of 25 contains 24 unstained slides and 1 stained slide. Case of 100 contains 98 unstained slides and 2 stained slides.
Spécifications
  • Désignation:
    Mopec Control slides IHC LH
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.