Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
MULTISCREEN™ Mouse B2 HEK293T HTS Membranes | Avantor

MULTISCREEN™ Mouse B2 HEK293T HTS Membranes

Cryopreserved, Single donor, 1 mg
Catalog # 76923-998
Supplier:   MULTISPAN INC
Fournisseur #:  MCM1199-1MG
MULTISCREEN™ Mouse B2 HEK293T HTS Membranes
Catalog # 76923-998
Supplier:  MULTISPAN INC
CAS Number:  
MULTISCREEN™ Mouse B2 HEK293T HTS Membranes
MULTISCREEN™ Mouse B2 HEK293T HTS Membranes

Cryopreserved, Single donor, 1 mg

CAS Number:  
Price
$1,430.69
Log in pour la disponibilité
Each(1/Itm/Bx)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Spécifications

Spécifications

  • Format de cellule:
    Cryopreserved
  • Donneur unique/donneurs regroupés:
    Single donor
  • Taille:
    1 mg
  • Cat. No.:
    76923-998
  • Storage conditions:
    LN₂ (Below –135 ℃)

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.