Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Luer Lock Syringes

Luer lock syringe, 5 ml, 0.2 ml, Luer lock
Catalog # 76837-028
Luer Lock Syringes
Catalog # 76837-028
Supplier:  
Luer Lock Syringes
Luer Lock Syringes

Luer lock syringe, 5 ml, 0.2 ml, Luer lock

Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

General-purpose syringes available in 1, 3, 5, 10 and 20 ml barrel volumes for clinical and veterinary use.

  • EtO sterilized
  • Pyrogen-free
  • Highly transparent barrel for maximum visibility
  • Excellent lubrication performance
  • Plunger retention mechanism prevents accidental plunger withdrawal

These syringes are non-reactive and safe for use in medical procedures. The barrel and plunger are made from polypropylene, and the piston is made from polyisoprene. All syringes do not contain any DEHP, BPA, or styrene. This makes them suitable for clinical use including injecting fluid into the body and collecting fluid from the body.

 : Meets ISO standards, FDA approved.

 : Syringes are sterilized, individually wrapped.

Spécifications
  • Volume:
    5 ml
  • Désignation:
    Luer lock syringe
  • Tip Style:
    Luer lock
  • Graduation:
    0.2 ml

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.