Multivariate Concentric Square Field Tests | Avantor
Multivariate Concentric Square Field Tests
Multivariate concentric square field test, rat, White, black, gray, blue, clear, Acrylic
Catalog # 76670-386
Supplier:   MAZE ENGINEERS
Fournisseur #:  6602
Multivariate Concentric Square Field Tests
Catalog # 76670-386
Supplier:  MAZE ENGINEERS
Multivariate Concentric Square Field Tests
Multivariate Concentric Square Field Tests
Multivariate concentric square field test, rat, White, black, gray, blue, clear, Acrylic
Price
$10,612.72
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
The Multivariate Concentric Square Field test (MCSF) is a novel behavior model for investigation of risk assessment, anxiety, and shelter seeking behavior in rodents.
  • Non-reflective acrylic surfaces
  • Easy to clean
The MCSF was originally described in the literature by Meyerson et al., 2006, for rats and later adopted by Ekmark-Lewen for mice. The behavioral model provides several areas for the animal to explore by free choice, including sheltered, open, and elevated areas.
The MCSF mouse model features a 72×72 cm open field area, with a 42×42 cm central chamber. The MCSF rat model features a 95×95 cm open field area, with a 55×55 cm central chamber.
Spécifications
  • Color:
    White, black, gray, blue, clear
  • Désignation:
    Multivariate concentric square field test, rat
  • Matière:
    Acrylic
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.