Puzzle Boxes | Avantor
Puzzle Boxes
Puzzle box; mouse, White, black, grey, blue, clear, Acrylic
Catalog # 76670-090
Supplier:   MAZE ENGINEERS
Fournisseur #:  4703
Puzzle Boxes
Catalog # 76670-090
Supplier:  MAZE ENGINEERS
Puzzle Boxes
Puzzle Boxes
Puzzle box; mouse, White, black, grey, blue, clear, Acrylic
Price
$3,656.50
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
The puzzle box was described by Deacon and colleagues in 2011 as a variant of the work of Galsworthy et al., (2002, 2005).
  • Acrylic construction
  • Non-reflective surfaces
Subjects are placed in a brightly lit compartment and quickly develop a preference for a smaller, dark goal compartment due to light/dark motivation. Subjects are challenged with various interruptions of increasing difficulties, and are tasked to adopt solutions to each new problem.
Spécifications
  • Color:
    White, black, grey, blue, clear
  • Désignation:
    Puzzle box; mouse
  • Matière:
    Acrylic
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.