VWR® Stackable Mini Rollers
Stackable mini roller, 3D swing motion
Catalog # 76670-460
2 year warranty
Supplier:   VWR International
VWR® Stackable Mini Rollers
Catalog # 76670-460
Supplier:  VWR International
2 year warranty
VWR® Stackable Mini Rollers
VWR® Stackable Mini Rollers
Stackable mini roller, 3D swing motion
Price
$2,460.88
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
VWR® Stackable mini rollers, designed for gentle agitation of multiple sized bottles/tubes in a space saving footprint.
  • Adjustable digitial speed control, timer
  • Sealed electronics, constructed of corrosion resistant materials, suitable for use in CO₂/95% Humidity environments
  • Remote control (wired) included, to control unit without disrupting CO₂ Incubator chamber environment
  • 3D swing model (76670-460) offers 18 mm (0.71") swing motion
  • Easy to add and remove rollers to accommodate a wide variety of tube/bottle sizes
  • Optional stacking kit to stack 2 units, maximzing bench space
All models include O-rings for 50 ml tubes and 15 ml tubes for smooth rolling and wired remote control module.
 : CE, CSA.
 : Supplied with 76670-454, 76670-452, 76670-450, 2 year warranty.
Spécifications
  • Désignation:
    Stackable mini roller, 3D swing motion
  • Cat. No.:
    76670-460
  • Max. capacity:
    6.5 kg (14.33 lbs.), 3×1500 ml bottles
  • Speed range:
    0.5 - 80 rpm
  • Dimensions:
    360×378×72 mm (14.17×14.88×2.83"); Roller (Ø×L): 28×269 mm (1.1×10.6")
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Bars for stacking
    Bars for stacking
    76670-448
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 4 - $114.32
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Control box
    Control box
    76670-450
    Log in pour la disponibilité
    Each - $323.87
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • O-rings for 50 ml tube
    O-rings for 50 ml tube
    76670-454
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20 - $9.52
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • O-rings for 15 ml tube
    O-rings for 15 ml tube
    76670-452
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20 - $9.52
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Rollers 2D
    Rollers 2D
    76670-456
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2 - $76.21
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Rollers 3D rocker
    Rollers 3D rocker
    76670-458
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2 - $107.96