Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Medium Grade, 15 μm | Avantor

Medium Grade, 15 μm

Filter Paper, Medium Grade, 240 mm diameter
Catalog # 470349-776
Fournisseur #:  FPR240
Medium Grade, 15 μm
Catalog # 470349-776
Medium Grade, 15 μm
Medium Grade, 15 μm

Filter Paper, Medium Grade, 240 mm diameter

Price
$32.40
Log in pour la disponibilité
Pack of 100
Product Details & Documents

The most widely used qualitative filter paper for routine applications.

  • Medium grade, 15 μm

Holds flocculants and precipitates commonly encountered in laboratory exercises.

Packaging: Packages of 100.

Spécifications
  • Désignation:
    Filter Paper, Medium Grade, 240 mm diameter
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.