Fluid Thioglycollate, USP
Fluid Thio Med, USP, 200 ml, Bottle, Boston round, 8
Catalog # CA10124-494
 :  U434
Fluid Thioglycollate, USP
Catalog # CA10124-494
CAS Number:  
Fluid Thioglycollate, USP
Fluid Thioglycollate, USP
Fluid Thio Med, USP, 200 ml, Bottle, Boston round, 8
CAS Number:  
Price
$293.00
Log in pour la disponibilité
Pack of 12
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Fluid Thioglycollate Medium (FTM), is recommended for the use of of detecting microorganisms in sterile materials and USP sterility procedures.
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle, Boston round
  • Désignation:
    Fluid Thio Med, USP
  • Minimum Order Quantity:
    8
  • Volume:
    200 ml
Spécifications