Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Cryogenic Storage Labels

Wrap-around cryogenic liquid nitrogen label, with 0.68×1'' white patch, TS1113 polypropylene, 0.68×2.5'', 1000 labels/kit
  76635-410
 :   Computype
 :  1061488
Cryogenic Storage Labels
  76635-410
 :  Computype
Cryogenic Storage Labels
Cryogenic Storage Labels

Wrap-around cryogenic liquid nitrogen label, with 0.68×1'' white patch, TS1113 polypropylene, 0.68×2.5'', 1000 labels/kit

 
$821.42
   
Kit of 1
 
   
 

Wrap-around labels for glass or plastic tubes and vials exposed to temperatures as low as −196 °C.

  • TS1113 polypropylene
  • TR618Z ribbon: 52×153 mm
  • Self-adherese and completely wraps around tubes ranging in size from 0.5 to 50 ml
  • Withstands both direct and vapor liquid nitrogen exposure and an autoclave
  • Resistant to solvents such as DMSO, methanol, isopropyl alcohol and more

Designed to protect both print and adhesion, these labels wrap completely around tubes of ranging sizes and self-adhere. The self-laminating design protects sample integrity through cryogenic storage and various other common lab exposures. They can be applied to frozen glass, though it is recommended to wipe frost from the surface before application to ensure adhesion.

Both the 1 and 3'' core are compatible with thermal transfer printers. The 3'' core is compatible with the cab AXON2 and cab AXON1 printer/applicators.

 : Kit includes labels, print ribbon, and cleaning cloth.

 
  • Désignation:
    Wrap-around cryogenic liquid nitrogen label, with 0.68×1'' white patch
  • Dimensions:
    0.68×2.5''
  • Matière:
    TS1113 polypropylene
  • Packaging:
    1000 labels/kit

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.