Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Capacitors | Avantor

Capacitors

Capacitor, 25 V, 330 µF
Catalog # 470347-896
Fournisseur #:  25V330UFPK10
Capacitors
Catalog # 470347-896
Capacitors

Capacitor, 25 V, 330 µF

Liquidation
$0.90
Vente

Valable jusqu'au 31/12/2026

Log in pour la disponibilité
Each Pack of 10
Product Details & Documents

Compact electric storage for circuits.

  • 25 V
  • Radial design
  • Connects easily to bred boards

Capacitors are useful when you need to store a charge and release it in a circuit. These consist of two parallel plate capacitors that are arranged in a rolled-up design to minimize its volume.

Spécifications
  • Désignation:
    Capacitor, 25 V, 330 µF
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.