Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
VWR® dNTPs | Avantor

VWR® dNTPs

dNTP Set (100mM of each dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 25 μmoL of each, 4× 250 µl, EA
Catalog # 76620-546
Supplier:   VWR International
VWR® dNTPs
Catalog # 76620-546
Supplier:  VWR International
CAS Number:  
VWR® dNTPs
VWR® dNTPs

dNTP Set (100mM of each dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 25 μmoL of each, 4× 250 µl, EA

CAS Number:  
Price
$288.92
Log in pour la disponibilité
Each
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

Ready to use molecular biology grade dNTP mixes and dNTP sets.

  • Available as pre-mixed 40 or 100 mM solutions , or as sets of individual 100 mM dNTP solutions
  • Both pre-mixed and sets have been functionally tested in PCR
  • Purity >99% by HPLC
  • Supplied in solution at pH 7.3 to 7.5

The dNTP mix is designed to save hands-on time for researchers, and reduce the possibility of contamination by reducing pipetting. The dNTP mix and dNTP solutions are convenient for use in DNA polymerization reactions, DNA labelling and sequencing processes.

Caution: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    dNTP Set (100mM of each dATP, dCTP, dGTP, dTTP)
  • Taille:
    25 μmoL of each
  • Units:
    EA
  • Volume:
    4× 250 µl

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.