Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Small Pathology Container, 90 ml | Avantor

Small Pathology Container, 90 ml

40 ml, Small pathology containers
Catalog # 76579-436
Supplier:   Mopec
Fournisseur #:  BG640
Small Pathology Container, 90 ml
Catalog # 76579-436
Supplier:  Mopec
Small Pathology Container, 90 ml
Small Pathology Container, 90 ml

40 ml, Small pathology containers

Price
$897.48
Log in pour la disponibilité
Case of 600
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Mopec’s pathology containers are manufactured from high-quality, clarified polypropylene and feature a closure that guarantees the container’s seal is fully secured.

  • Polyethylene screw caps designed for secure sealing
  • Containers come empty and are suitable for 90 ml
Spécifications
  • Capacité:
    40 ml
  • Désignation:
    Small pathology containers

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.