Eisco Plastic Scoops
Plastic scoops, 50 ml
Catalog # 470345-894
Jump to:
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
50ML PLASTIC SCOOP PK12 Catalog #470345-895
Le produit 470345-895 est un remplacement de 470345-894 et a le même emballage et les mêmes spécifications, mais peut être d'une quantité différente.
Product Details & Documents
Pack of 12 or 6 weighing scoops with labeled handles and flat bottoms.
- Made of heat- and chemical-resistant polypropylene plastic
- Scoop handles are labeled with capacity for easy identification
- Flat bottom design allows scoops to rest upright for weighing and filling
Autoclavable and dishwasher safe for easy cleaning.
Spécifications
- Capacité:50 ml
- Désignation:Plastic scoops